Beskrivelse
Fås i en række forskellige konfigurationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring |
| Maks. RCF | 4000 x g |
| Vis mere |