Få mere at vide
Axygen™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 16535954 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Flerfarvet
Klar
Sort uigennemsigtig
Mængde:
Tilfælde af 2
Tilfælde af 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
16535954 Sort uigennemsigtig Tilfælde af 2 -
16505954 Klar Tilfælde af 5 Pakke med 5
16515954 Flerfarvet Tilfælde af 5 -
16525954 Blå Tilfælde af 5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16535954 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. TR8300BLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    255.86 DKK / Pakke med 2
    Spare 44.14 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Axygen™ Opbevaringsbokse kan opbevare prøver i en længere periode.
  • Understøtter frysning ved -80 °C og autoklavering ved 121 °C
  • Alfanumerisk prøveidentifikation
  • Udviklet til at forenkle prøveidentiteten
  • Polypropylen struktur er sikret at holde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Prøvestørrelse: 1,5/2,0 ml
Oversigt Autoklaverbar
Farve Sort uigennemsigtig
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring
Holder 100 rør
Produkttype Opbevaringsboks
Mængde Tilfælde af 2
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
Længde (metrisk) 14.2 cm
Bredde (metrisk) 14.2 cm
Højde (metrisk) 5.5 cm