Få mere at vide
Axygen™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 16525954 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Flerfarvet
Klar
Sort uigennemsigtig
Mængde:
Tilfælde af 2
Tilfælde af 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 16525954
Brand: Axygen™ TR8300B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Axygen™ Opbevaringsbokse kan opbevare prøver i en længere periode.
  • Understøtter frysning ved -80 °C og autoklavering ved 121 °C
  • Alfanumerisk prøveidentifikation
  • Udviklet til at forenkle prøveidentiteten
  • Polypropylen struktur er sikret at holde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Prøvestørrelse: 1,5/2,0 ml
Oversigt Autoklaverbar
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring
Holder 100 rør
Produkttype Opbevaringsboks
Mængde Tilfælde af 5
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
Længde (metrisk) 14.2 cm
Bredde (metrisk) 14.2 cm
Højde (metrisk) 5.5 cm