Få mere at vide
Axygen™ Opbevaringsbokse
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Flerfarvet
Klar
Sort uigennemsigtig
Mængde:
Tilfælde af 2
Tilfælde af 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Understøtter frysning ved -80 °C og autoklavering ved 121 °C
- Alfanumerisk prøveidentifikation
- Udviklet til at forenkle prøveidentiteten
- Polypropylen struktur er sikret at holde
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | Prøvestørrelse: 1,5/2,0 ml |
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Farve | Flerfarvet |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Prøveopbevaring |
| Holder | 100 rør |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Mængde | Tilfælde af 5 |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +121 °C |
| Længde (metrisk) | 14.2 cm |
| Vis mere |