Description
- Understøtter frysning ved -80 °C og autoklavering ved 121 °C
- Alfanumerisk prøveidentifikation
- Udviklet til at forenkle prøveidentiteten
- Polypropylen struktur er sikret at holde
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | Prøvestørrelse: 1,5/2,0 ml |
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Prøveopbevaring |
| Holder | 100 rør |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Mængde | Tilfælde af 5 |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +120 °C |
| Længde (metrisk) | 14.2 cm |
| Show More |