Beskrivelse
- Volumen: 5 til 50μ L
- Tydelige spidser
- Steril eller ikke-steril
Ordreinfo
- Mikrovolumen tips :
- Reol: 384 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
- Makrovolume tips :
- Bulkemballage: 250 spidser/pakke, 10 pakker/æske
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 til 50 μL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikrovolumen |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman, Costar Onepette, Costar 8-Pette, Costar 12-Pette, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Labpette Multichannel, Nichiryo, Oxford Benchmate, Rainin EDP2, Titertek |
| Materiale | Polypropylen |