Få mere at vide
Axygen™ Macrovolume Pipet Tips, For Gilson
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
1000 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Beskrivelse
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er RNase-/DNase-frie og ikke-pyrogene. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Kompatibilitet: Gilson P5000 og MLA pipetter
- Gradueringsmærker i intervaller på 1, 2, 3, 4, 5 mL og 0,5 mL imellem
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Emballage | 200 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman P10 mL, MLA |
| Materiale | Polypropylen |