Få mere at vide
Beschreibung
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er RNase-/DNase-frie og ikke-pyrogene. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Kompatibilitet: Gilson P5000 og MLA pipetter
- Gradueringsmærker i intervaller på 1, 2, 3, 4, 5 mL og 0,5 mL imellem
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | T-10ML-C |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Emballage | 200 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.