Få mere at vide
Axygen™ Slicone 96 Round Well Compression Flat Mat til PCR-mikroplader
Artikelnummer. 12527907 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale unitSize
12527907 Silikone Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12527907 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. CMFLAT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at hjælpe med at reducere fordampning og sikre korrekt tætning, når det bruges sammen med Axygen PCR mikroplader og PlateMax™ tætningsfilm
Axygen™ Kompressionsmåtter er ideel til at hjælpe med at reducere fordampning og sikre en ordentlig tætning, når de bruges sammen med Axygen PCR Microlates og PlateMaxTM tætningsfilm. Fremstillet af inert 100% virgin silikone, de er i stand til at modstå adskillige PCR-cyklusser.
  • Til brug med 96/384 brønd og PCR mikroplader
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Neutral
    Materiale Silikone
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Antal Wells 96
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Produkttype Kompressionsmåtte
    Well Shape Rund
    Pladekompatibilitet 96/384-brønds PCR mikroplade