Få mere at vide
Axygen™ Enkeltbrønd mellemprofil reagensreservoirer
Artikelnummer. 12527877 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
12527877 Ikke steril Pakke med 25
12537877 Steril Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12527877 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RESSW384FX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    1938.91 DKK / Pakke med 25
    Spare 796.09 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Fremstillet med ny polypropylen for fremragende kemikalieresistens
Corning tilbyder en komplet serie af Axygen enkelt- og flerbrønds reagensbeholdere, som er tilgængelige i flere formater til automatiseret og manuel brug. Alle reservoirer er designet til at overholde standard ANSI/SLAS fodaftryksdimensioner for mikroplader og er kompatible med de fleste automationsarbejdsstationer. Reagensbeholdere er fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens.
  • Holdbar og omkostningseffektiv
  • Forskellige formater til flere applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, RNase/DNase-fri, ikke-pyrogen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 170 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage 25/Cs.
Kanaler 384