Få mere at vide
Axygen™ Enkeltkanals pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10029309 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10029309 5 til 50 μL Hver
1 options
Artikelnummer. 10029309 Leverandør Axygen Leverandørnr. AP50
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5/± 0,8 %
Antal kanaler 1
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Præcision ±2,0/± 0,4 %
Mængde Pakke m. 1 stk.