Få mere at vide
Axygen™ Enkeltkanals mikropipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10641121 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
20 til 200 μL
Nøjagtighed:
±1,2/± 0,6 %
±4,0/± 0,5 %
Præcision:
±0,6/± 0,2 %
±2,8/± 0,4 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10641121
Brand: Axygen™ AP10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Enkeltkanals mikropipette kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog letter afslappet greb
  • Stor trykknap er let på tommelfingeren
  • Låsefunktion forhindrer utilsigtede lydstyrkeændringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±4,0/± 0,5 %
Antal kanaler 1
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Præcision ±2,8/± 0,4 μL
Mængde Pakke m. 1 stk.