Få mere at vide
Axygen™ Enkeltkanals mikropipette
Artikelnummer. 10369589 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
20 til 200 μL
Nøjagtighed:
±1,2/± 0,6 %
±4,0/± 0,5 %
Præcision:
±0,6/± 0,2 %
±2,8/± 0,4 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Præcision unitSize
10369589 20 til 200 μL ±1,2/± 0,6 % ±0,6/± 0,2 % Hver
10641121 0,5 til 10 μL ±4,0/± 0,5 % ±2,8/± 0,4 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369589 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AP200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Enkeltkanals mikropipette kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog letter afslappet greb
  • Stor trykknap er let på tommelfingeren
  • Låsefunktion forhindrer utilsigtede lydstyrkeændringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,2/± 0,6 %
Antal kanaler 1
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Præcision ±0,6/± 0,2 %
Mængde Pakke m. 1 stk.