Få mere at vide
Axygen™ Skruehætter med O-ringe
Artikelnummer. 12799388 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Blå
Brun
Clear
Diverse
Grøn
Grå
Gul
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Rød
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Non-sterile
Steril
Format:
Ikke-loopet
Looped
Loopet
Sløjfet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12799388
Brand: Axygen™ SCOO
Vælg looped eller non-looped format
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer O-ring
Materiale Polypropylene
Farve Orange
Format Ikke-loopet
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes