Få mere at vide
Axygen™ Skruehætter med O-ringe
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Blå
Brun
Clear
Diverse
Grøn
Grå
Gul
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Rød
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Non-sterile
Steril
Format:
Ikke-loopet
Looped
Loopet
Sløjfet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | O-ring |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Brun |
| Format | Sløjfet |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| nr. pr. sag | 4000/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Både skørtede og ikke-skørte varianter af 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL mikrocentrifugerørene |