Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Rørhætter og lukninger
- Axygen™ Skruehætter med O-ringe
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Axygen™ Skruehætter med O-ringe
Artikelnummer. 10692261 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Brun
Diverse
Grøn
Grå
Gul
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Rød
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Ikke-loopet
Looped
Sløjfet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Sterilitet | Format | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10692261 | Gul | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12759368 | Brun | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11306134 | Brun | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 11310325 | Blå | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 11300325 | Diverse | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 12769368 | Brun | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12538947 | Klar | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 12799368 | Klar | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11320325 | Grøn | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 10328609 | Grøn | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12789368 | Klar | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11366144 | Klar | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 11330325 | Grå | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 12719378 | Grå | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12729378 | Grå | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12769378 | Brun | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 4000 |
| 11360325 | Brun | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 500 |
| 11300335 | Orange | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 500 |
| 12729388 | Orange | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 4000 |
| 11350325 | Blå | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 500 |
| 12759378 | Blå | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 4000 |
| 12779378 | Klar | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 4000 |
| 12739388 | Lyserød | Ikke-steril | Looped | Pakke med 4000 |
| 11320335 | Rød | Ikke-steril | Looped | Pakke med 500 |
| 12789388 | Gul | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 4000 |
| 11350335 | Gul | Ikke steril | Sløjfet | Pakke med 500 |
| 12709398 | Orange | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12799388 | Orange | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11360335 | Orange | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 12779388 | Hvid | Ikke-steril | Looped | Pakke med 4000 |
| 11330335 | Violet | Ikke-steril | Looped | Pakke med 500 |
| 12729398 | Lyserød | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11390335 | Violet | Ikke-steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 11380335 | Rød | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 10387849 | Rød | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 12789398 | Hvid | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
| 11310345 | Gul | Ikke steril | Ikke-loopet | Pakke med 500 |
| 12709408 | Gul | Steril | Ikke-loopet | Pakke med 4000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10692261
Leverandør
Axygen™
Leverandørnr.
SCOY
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
6155.00 DKK
4078.43 DKK / Pakke med 4000
Spare 2076.57 DKK
33% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | O-ring |
| Produkttype | Screw Cap with O-ring |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Gul |
| Format | Ikke-loopet |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| nr. pr. sag | 4000/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Både skørtede og ikke-skørte varianter af 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL mikrocentrifugerørene |
| Engangs | Single-use |