Få mere at vide
Axygen™ Skruehætter med O-ringe
Artikelnummer. 10328609 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Blå
Brun
Clear
Diverse
Grøn
Grå
Gul
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Rød
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Non-sterile
Steril
Format:
Ikke-loopet
Looped
Loopet
Sløjfet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10328609
Brand: Axygen™ SCOG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg looped eller non-looped format
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer O-ring
Materiale Polypropylen
Farve Grøn
Format Ikke-loopet
nr. pr. pakke 500/Pk.
nr. pr. sag 4000/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Både skørtede og ikke-skørte varianter af 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL mikrocentrifugerørene