Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående med koniske bunde
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Sterilitet:
Steril
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | Taske |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Bund form | Konisk |
| Maks. RCF | 20,000 x g |