Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående
Artikelnummer. 12759608 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12759608
Brand: Axygen™ ST150SSX
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvstående rør
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Ordreinfo
Kasketter sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Ravgul
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g