Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Konisk med konisk bund
Artikelnummer. 12719608 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12719608
Brand: Axygen™ ST150CS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koniske rør
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Lukketype Ikke inkluderet
Bund form Konisk