Få mere at vide
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Aflang konisk
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
- Tube volumes from 0.5 to 2.0mL
- Choose clear or amber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 500 Tubes/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Uddannet | No |
| Lukketype | Not Included |
| Bund form | Konisk |
| Maks. RCF | 20,000 x g |