Learn More
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Product Code. 11336214 Shop All Axygen Scientific Products
Klar, Ikke steril, 1.5 mL, Konisk, Pakke med 500
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bund form:
Aflang konisk
Conical
Konisk
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 4000
Pakke med 500
Product Code. 11336214
missing translation for 'mfr': Axygen™ ST150
Koniske rør
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
  • Rørvolumener fra 0,5 til 2,0 ml
  • Vælg klar eller rav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Emballage 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g
Product Content Correction
Product Title
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk >