Få mere at vide
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Artikelnummer. 11304225 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bund form:
Aflang konisk
Conical
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11304225
Brand: Axygen™ ST050X
Koniske rør
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
  • Rørvolumener fra 0,5 til 2,0 ml
  • Vælg klar eller rav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Farve Ravgul
Materiale Polypropylen
Emballage 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g