Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4356795 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Format:
Hængende spidsstativ
Hængende tipholder
Stakstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 11520
Pakke med 1536
Pakke med 2304
Artikelnummer. 12822283
Brand: Axygen™ HT10CBKHTR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus