Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Format:
Hængende spidsstativ
Hængende tipholder
Stakstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 11520
Pakke med 1536
Pakke med 2304
Beskrivelse
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
- Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
- RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
- Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
- Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Til brug med (applikation) | De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer |
| Format | Hængende spidsstativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs. |
| Vis mere |