Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
BIOPHARMA
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Brand:  Axygen™ HT-50-CBK-HTR-S
1648.57 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12852283
  • 2236.38 DKK / Pakke med 2304
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
50μ l
Steril
Må ikke autoklaveres
De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Automatisering, Rund
Hamilton MIKROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Ikke-filtreret
Sort
DNase, RNase og Pyrogen fri
Hængende spidsstativ
1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2182025 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato22/10/2024 KatalognummerHT-50-CBK-HTR-S
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Power your pipeline from PCR to sequencing.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    9
    Hours
    10
    Minutes
    10
    Seconds
    12
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ > 96-brønds tips, 50μ L; Ikke-filtreret; Steril; Hængespidsstativ, Rund, Sort