Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
BIOPHARMA
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Brand:  Axygen™ HT-10-CBK-HTR-S
2398.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12842283
  • 2415.26 DKK / Pakke med 2304
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
10μ l
Steril
Må ikke autoklaveres
De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Automatisering, Rund
Hamilton MIKROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Ikke-filtreret
Sort
DNase, RNase og Pyrogen fri
Hængende spidsstativ
1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ > 96-brønds tips, 10μ L; Ikke-filtreret; Steril; Hængespidsstativ, Rund, Sort