Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12832293 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Format:
Hængende spidsstativ
Hængende tipholder
Stakstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 11520
Pakke med 1536
Pakke med 2304
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Format unitSize
12832293 1.000μ l Steril Filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 1536
12822283 10μ l Ikke steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12842283 10μ l Steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12852293 10μ l Ikke steril Ikke-filtreret Stakstativ Pakke med 11520
12832283 10μ l Steril Filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12862283 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12852283 50μ l Steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12892283 50μ l Steril Filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12892293 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret Stakstativ Pakke med 11520
12882283 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12872283 300μ l Steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12832303 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret Stakstativ Pakke med 11520
12802293 300μ l Steril Filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 2304
12822293 1.000μ l Steril Ikke-filtreret Hængende spidsstativ Pakke med 1536
12812293 1000 μl Ikke-steril Ikke-filtreret Hængende tipholder Pakke med 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 12832293 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HTF1000CBKHTRS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage 1 Rack/Pk, 16 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus