Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Brand: Axygen™ HTF-10-CBK-HTR-S
2824.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
- Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
- RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
- Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
- Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
Tekniske data
10μ l | |
Steril | |
Må ikke autoklaveres | |
De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer | |
Automatisering, Rund | |
Hamilton MIKROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
Filtreret | |
Sort | |
DNase, RNase og Pyrogen fri | |
Hængende spidsstativ | |
1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs. | |
Polypropylen |