Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12802293 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Format:
Hængende spidsstativ
Hængende tipholder
Stakstativ
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 11520
Pakke med 1536
Pakke med 2304
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12802293
missing translation for 'mfr': Axygen™ HTF300CBKHTRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR og Nimbus arbejdsstationer
Axygen tilbyder en omfattende række tips til Hamilton™ Microlab™ automationssystemer.
Tipsene er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Ledende sorte polypropylen-spidser fås i 96-brønds hængende spidsstativ og indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) De ledende, væskeniveaufølende spidser fås i fire størrelser og er specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus