Få mere at vide
Axygen™ Forsteriliserede koniske centrifugerør
Artikelnummer. 12549067 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
25 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs.
25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs.
50 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs.
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
12549067 15 ml Taske Pakke med 500
12569067 15 ml 50 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs. Pakke med 500
12519107 50 ml 25 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs. Pakke med 500
11344205 50 ml 25 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs. Pakke med 25
11314175 15 ml Taske Pakke med 25
12539107 50 ml 25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12549067 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. SCT15ML25S
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Graderede rør med konisk bund
  • Vurderet til 12.000 RCF
  • Trykte gradueringer og skriveområde til prøveidentifikation
  • Skruehætter kan lukkes med én hånd.
  • Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Lukningsmateriale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til prøveidentifikation
Inkluderer Skruelåg
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Bund form Cylindrisk
Maks. RCF 12,000 x g
Produkttype Centrifugerør