Få mere at vide
Axygen™ Forsteriliserede koniske centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12519107 Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Emballage:
25 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs.
25 rør og hætter/stativ, 20 stativer/Cs.
50 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs.
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 500
Artikelnummer. 12519107
Brand: Axygen™ SCT50ML25S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graderede rør med konisk bund
  • Vurderet til 12.000 RCF
  • Trykte gradueringer og skriveområde til prøveidentifikation
  • Skruehætter kan lukkes med én hånd.
  • Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til prøveidentifikation
Inkluderer Skruelåg
Emballage 25 rør og hætter/enhed, 20 enheder/Cs.
Sterilitet Steril
Bund form Konisk
Maks. RCF 12,000 x g