Få mere at vide
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Artikelnummer. 12726739 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
1 til 150μ L
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12726739
Brand: Axygen™ TF150RS
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser tillader fri passage af luft og blokerer samtidig forurening af aerosol.
  • Teknologisk avanceret filtermateriale
  • Filtermembranen indeholder ingen udvaskelige tilsætningsstoffer
  • Fås med Maxymum Recovery™ overflade for forbedret nøjagtighed og maksimal prøvegenvinding
  • Fås i bulk eller stativ (steril)
  • Tilgængelig i en række forskellige materialekontaktspidsmuligheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 150μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase fri
Format Stativ
Tip stil Universel
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Produkttype Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Til brug med (udstyr) Universal Fit