Få mere at vide
Axygen™ Polypropylene Non-sterile Automation Tip
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
50 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 μL |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farve | Clear |
| Format | Rack |
| Tip stil | Automation, Round |
| Til brug med (udstyr) | Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr HV96, BioTek Precision, BioTek Precision XS 8, BioTek Precision XS 12, Dynamic Devices Oasis LM 8 96-Channel |
| Produktlinje | Tip |
| Materiale | Polypropylene |