Få mere at vide
Axygen™ Polypropylen mikrorør med blå skruelåg
Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Lukningsfarve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Skruelåg, O-ring |
| nr. pr. pakke | 4000 pakke |
| Emballage | 4000 pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skruelåg |