Få mere at vide
Axygen™ Universal Fit mikropipettespidser
Artikelnummer. p-8007934 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Tip stil:
Affaset
Genomisk/bred åbning
Lav retention, Affaset
Lav retention, Universel
Universel
Mængde:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12511308
Brand: Axygen™ TR222YSTK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips er kompatible med de fleste enkelt- og multikanals mikropipetter i forskningskvalitet og er certificeret til at være DNase-/RNase-frie og ikke-pyrogene.
  • RNase-/DNase fri
  • Ikke-pyrogen
  • Human gDNA- og PCR-hæmningsfri
  • Fås i en række størrelser
  • Tilgængelig med en række forskellige spidsstilarter, herunder skrå, fine spidser og bred boring
  • Tilgængelig steril/ikke-steril
  • Tilgængelig i bulk-, reol- eller stablet emballage
  • Fås med Maxymum Recovery™ overflade for forbedret nøjagtighed og maksimal prøvegenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav Dnase-, RNAse-, pyrogen-, human gDNA-, PCR-hæmningsfri
Til brug med (applikation) Pipettering af viskøse materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer.
Format Stakstativ
Tip stil Affaset
Emballage 96 x 5 stativer/stak, 10 stakke/Cs.
Mængde 4800/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 10, 50, 100 μL