Få mere at vide
Axygen™ Universal Fit mikropipettespidser
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Tip stil:
Affaset
Genomisk/bred åbning
Lav retention, Affaset
Lav retention, Universel
Universel
Mængde:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- RNase-/DNase fri
- Ikke-pyrogen
- Human gDNA- og PCR-hæmningsfri
- Fås i en række størrelser
- Tilgængelig med en række forskellige spidsstilarter, herunder skrå, fine spidser og bred boring
- Tilgængelig steril/ikke-steril
- Tilgængelig i bulk-, reol- eller stablet emballage
- Fås med Maxymum Recovery™ overflade for forbedret nøjagtighed og maksimal prøvegenvinding
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | Dnase-, RNAse-, pyrogen-, human gDNA-, PCR-hæmningsfri |
| Til brug med (applikation) | Pipettering af viskøse materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer. |
| Format | Stakstativ |
| Tip stil | Affaset |
| Emballage | 96 x 5 stativer/stak, 10 stakke/Cs. |
| Vis mere |