Få mere at vide
Axygen™ PlateMax™ Semi-automatisk pladeforseglingstilbehør, varmeforseglingsfilm
Artikelnummer. 12779618 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Aftagelig varmeforseglingsfilm
Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR
Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium
Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer
Varmeforseglingsfilm til qPCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12779618 Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR Pakke med 500
12769618 Varmeforseglingsfilm til qPCR Pakke med 500
12302099 Varmeforseglingsfilm til qPCR Pakke med 100
12647765 Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer Pakke med 500
12352099 Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer Pakke med 100
12332099 Aftagelig varmeforseglingsfilm -
12627765 Aftagelig varmeforseglingsfilm -
12637765 Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium Pakke med 500
12342099 Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium Pakke med 100
12322099 Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12779618 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HS150QPCR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00 DKK
    3092.35 DKK / Pakke med 500
    Spare 1532.65 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Designet til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur
Axygen PlateMax mikroplade varmeforseglingsfilm er designet til applikationer lige fra PCR og Real-time PCR til opbevaring. De kan bruges i en lang række temperaturer, hvilket gør dem velegnede til næsten enhver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Pladeforsegling
Til brug med (udstyr) PlateMax Pladeforsegler
Materiale Polyester
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Produkttype Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR