Få mere at vide
Axygen™ PlateMax™ Semi-automatisk pladeforseglingstilbehør, varmeforseglingsfilm
Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Aftagelig varmeforseglingsfilm
Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR
Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium
Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer
Varmeforseglingsfilm til qPCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Axygen PlateMax mikroplade varmeforseglingsfilm er designet til applikationer lige fra PCR og Real-time PCR til opbevaring. De kan bruges i en lang række temperaturer, hvilket gør dem velegnede til næsten enhver applikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Pladeforsegling |
| Til brug med (udstyr) | PlateMax Pladeforsegler |
| Materiale | Polyester |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Produkttype | Varmeforseglingsfilm til qPCR |