Få mere at vide
Axygen™ PlateMax™ Semi-automatisk pladeforseglingstilbehør, varmeforseglingsfilm
Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Aftagelig varmeforseglingsfilm
Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR
Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium
Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer
Varmeforseglingsfilm til qPCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Axygen PlateMax microplate heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-time PCR to storage. They can be used in a wide range of temperatures making them suitable for nearly any application.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Plate Sealing |
| Til brug med (udstyr) | PlateMax Plate Sealer |
| Materiale | Polyester, Aluminum |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Produkttype | Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer |