Få mere at vide
Axygen™ PlateMax™ Semi-automatisk pladeforseglingstilbehør, varmeforseglingsfilm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12627765 Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Aftagelig varmeforseglingsfilm
Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR
Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium
Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer
Varmeforseglingsfilm til qPCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 12627765
Brand: Axygen™ HS200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur
Axygen PlateMax mikroplade varmeforseglingsfilm er designet til applikationer lige fra PCR og Real-time PCR til opbevaring. De kan bruges i en lang række temperaturer, hvilket gør dem velegnede til næsten enhver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Pladeforsegling
Til brug med (udstyr) PlateMax Pladeforsegler
Materiale Polyester, aluminium
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Produkttype Aftagelig varmeforseglingsfilm