Få mere at vide
Axygen™ PlateMax™ Semi-automatisk pladeforseglingstilbehør, varmeforseglingsfilm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12352099 Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Aftagelig varmeforseglingsfilm
Aftagelig varmeforseglingsfilm til qPCR
Gennemstikbar varmeforseglingsfilm i aluminium
Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer
Varmeforseglingsfilm til qPCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 12352099
Brand: Axygen™ HS400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur
Axygen PlateMax microplate heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-time PCR to storage. They can be used in a wide range of temperatures making them suitable for nearly any application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Plate Sealing
Til brug med (udstyr) PlateMax Plate Sealer
Materiale Polyester, Aluminum
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Produkttype Varmeforseglingsfilm til opbevaring af sammensatte materialer