Få mere at vide
Axygen™-pladeforsegler
Artikelnummer. 12312099 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12312099 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12312099 Leverandør Axygen Leverandørnr. HS1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49320.00 DKK
    42031.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 7288.65 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ensartet og konsekvent forsegling af mikroplader.
  • Justerbar tætningstemperatur: 100°C til 190°C
  • Kompatible pladematerialer: PP (polypropylen), PS (polystyren), PE (polyethylen)
  • Kompatible pladetyper: Standard analyseplader, dybbrøndsopbevaringsplader, PCR-plade
  • Brugervenligt kontrolpanel
  • Forseglingshandlingen er automatiseret for at sikre ensartede resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Ideel til laboratorier med lav til mellemstor kapacitet, der har brug for ensartet og konsekvent forsegling af mikroplader.
Tætningstemperaturområde 100° til 190°C