Få mere at vide
Axygen™ Pipettor enkeltkanals håndholdt 100 μL til 1000 μL Axygen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12792786 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12792786
Brand: Axygen™ AP1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget præcis og præcis
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • Tre års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser*
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,6 /± 0,6 %
Oversigt Enkeltkanals pipette
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1000 μL
Inkluderer Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
Præcision ±0,4 /± 0,15 %