Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,5 ml flad hætte
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery PCR-rør
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Mængde:
1000/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Kvantitative PCR-kompatible rør til en lang række realtids-PCR-instrumenter.
- Rør med hætter forseglet i fuld længde; indføringshætte sikrer tæt pasform, eliminerer prøvefordampning
- Vælg mellem en bred vifte af farver
- Certificeret RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
- Fremstillet af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Mængde | 1000/pakke, 10 pakker/æsker |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Vis mere |