Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,5 ml flad hætte
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery PCR-rør
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Mængde:
1000/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured from polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Mængde | 1000/pakke, 10 pakker/æsker |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukketype | Flat Cap |
| Vis mere |