Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,5 ml flad hætte
Artikelnummer. 11351974 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Clear
Diverse
Green
Klar
Red
Violet
Yellow
Produkttype:
Maxymum Recovery PCR Tube
Thin Wall PCR Tube
Tyndvægget PCR rør
Mængde:
1000/Pk., 10Pk./Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Artikelnummer. 11351974
Brand: Axygen™ PCR05G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Farve Green
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Lukketype Flat Cap
Format Tube
Produkttype Thin Wall PCR Tube