Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med 0,5 ml flad hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11301984 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Violet
Produkttype:
Maxymum Recovery PCR-rør
Tyndvægget PCR rør
Tyndvægget PCR-rør
Mængde:
1000/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Mængde unitSize
11301984 Diverse Tyndvægget PCR rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11371974 Rød Tyndvægget PCR-rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
12736869 Blå Tyndvægget PCR rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 10000
11341974 Blå Tyndvægget PCR rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11351974 Grøn Tyndvægget PCR-rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11390145 Klar Maxymum Recovery PCR-rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11331974 Klar Tyndvægget PCR rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11381974 Violet Tyndvægget PCR rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
11391974 Gul Tyndvægget PCR-rør 1000/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11301984 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR05A
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tynd og ensartet vægtykkelse for præcis termisk overførsel
Kvantitative PCR-kompatible rør til en lang række realtids-PCR-instrumenter.
  • Rør med hætter forseglet i fuld længde; indføringshætte sikrer tæt pasform, eliminerer prøvefordampning
  • Vælg mellem en bred vifte af farver
  • Certificeret RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Diverse
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000/pakke, 10 pakker/æsker
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør