Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør: 0,2 ml rør uden hætte
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
Axygen tyndvæggede PCR-strimmelrør er designet til at passe til en række forskellige termiske cyklere. Den konsistente og ultratynde væg tillader præcis termisk overførsel. En jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at reducere fordampning. Striprør fås i et udvalg af farver.
Optiske flade hættestrips har ultraklare øvre overflader, ideelle til fluorescerende selvlysende og realtids PCR-applikationer. De tilbyder en lystransmission, der er 75 % højere end med standard strimmelhætter. Lavet til at forsegle rørstrimler og 96-brønds mikroplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Format | Rør |
| Vis mere |