Få mere at vide
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Green
Gul
Klar
Orange
Red
Spectrum
Violet
Produkttype:
Thin Wall PCR Tube
Tyndvægget PCR rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Beskrivelse
Designet til at passe til standard 96-brønds blokke. Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 m er konstrueret af ikke-steril polypropylen. Hvert konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Tætsiddende hætte sikrer indholdet og forhindrer fordampning. Fås i et udvalg af farver.
- Kvantitative PCR-kompatible rør til en bred vifte af real-time PCR-instrumenter
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Selv indføringshætten forsegler i fuld længde for en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
- Maxymum Recovery™ option giver ultra-lav retention og højt udbytte
- Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
- Fås i en lang række farver for at understøtte farvekodning
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds blokke af real-time PCR-instrumenter og termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Filstørrelse: 2.2 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ PCR-rør med flad hætte, 0,2 ml >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion